missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse LIGHT/TNFSF14 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18180271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18180271 100 μg 100 microgramos
18132731 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18180271

Marca: R&D Systems MAB17943100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

LIGHT/TNFSF14 Monoclonal specifically detects LIGHT/TNFSF14 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIGHT/TNFSF14
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 906909
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25μg/106 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9QYH9
Alias de gen CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TNFSF14, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LIGHT/TNFSF14 Asp72-Val239 Accession # Q9QYH9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8740
Especificidad de la prueba Detects mouse LIGHT/TNFSF14 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.