Learn More
Gibco™ Mouse IL-33 Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
210-33-1MG will be provided as 10 x 100 μg (210-33-100UG). 210-33-250UG will be provided as multiple 50 μg (210-33-50UG) and 100 μg (210-33-100UG) vials. 210-33-500UG will be provided as 5 x 100 μg (210-33-100UG). Recombinant Murine IL-33 is a 17.5 kDa protein containing 158 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P14719, Q8BVZ5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | Protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 17082, 77125 |
| Peso molecular | 17.5 kDa |
| Nombre | Mouse IL-33 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | E. coli |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Mostrar más |