missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse IL-13, AOF Recombinant Protein

Código de producto. 17696555
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17696555 100 μg 100 microgramos
17606565 10 μg 10 microgramos
17616565 1 mg 1 miligramo
17626565 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17696555

Marca: Invitrogen™ RP87748

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 121 aa.
  • Biological Activity: <10 ng/mL
  • Molecular Weight: 12.3 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P20109
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Gel Shift, Western Blot
Formulación 0.1% TFA with no preservative
ID de gen (Entrez) 16163
Peso molecular 12.3 kDa
Nombre Mouse IL-13, AOF
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Alias de gen ALRH; ALRH antibody; BHR1; BOS_7773; il 13; Il13; Il-13; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; Interleukin-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600
Símbolo de gen Il13
Reactividad específica Mouse
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.