missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse IL-11 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17850823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17850823 2 μg 2 microgramos
17850003 100 μg 100 microgramos
17861353 10 μg 10 microgramos
17800223 1 mg 1 miligramo
17830383 250 μg 250 microgramos
17801463 500 μg 500 microgramos
17801203 50 μg 50 microgramos
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17850823

Marca: Gibco™ 220112UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Murine IL-11 is a 19.1 kDa protein consisting of 179 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Interleukins (ILs) are a large group of cytokines that are produced mainly by leukocytes, although some are produced by certain phagocytes and auxiliary cells. ILs have a variety of functions, but most function to direct other immune cells to divide and differentiate. Each IL acts on a specific, limited group of cells through a receptor specific for that IL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P47873
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 16156
Peso molecular 19.1 kDa
Nombre Mouse IL-11
Cantidad 2 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen adipogenesis inhibitory factor; AGIF; il 11; IL10RA; Il11; IL-11; IL11 inhibitor; IL-11 ra; ILN; Interleukin; interleukin 11; Interleukin11; interleukin-11; MGC2146; Oprelvekin
Nombre común IL-11
Símbolo de gen IL11
Actividad biológica The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine T11 cells is ≤ 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^5 units/mg
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia MPGPPAGSPR VSSDPRADLD SAVLLTRSLL ADTRQLAAQM RDKFPADGDH SLDSLPTLAM SAGTLGSLQL PGVLTRLRVD LMSYLRHVQW LRRAGGPSLK TLEPELGALQ ARLERLLRRL QLLMSRLALP QAAPDQPVIP LGPPASAWGS IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.