missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Mouse Igf1 (Q8CAR0) Recombinant Protein

Código de producto. 16141610
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16141610

Marca: Abnova™ P4585.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for Func, SDS-PAGE

Sequence: GPETLCGAELVDALQFVCGPRGFYFNKPTGYGSSIRRAPQTGIVDECCFRSCDLRRLEMYCAPLKPTKAA

Especificaciones

Número de acceso Q8CAR0
Para utilizar con (aplicación) Functional Study, SDS-PAGE
Formulación Lyophilized
ID de gen (Entrez) 16000
Peso molecular 7.6kDa
Nombre Igf1 (Mouse) Recombinant Protein
Método de preparación Escherichia coli expression system
Pruebas de control de calidad 1 ug/lane in 4-20% Tris-Glycine gel Stained with Coomassie Blue
Cantidad 50 μg
Inmunógeno GPETLCGAELVDALQFVCGPRGFYFNKPTGYGSSIRRAPQTGIVDECCFRSCDLRRLEMYCAPLKPTKAA
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with sterilized water, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.1 EU/μg
Alias de gen C730016P09Rik/Igf-1/Igf-I
Nombre común Igf1
Símbolo de gen Igf1
Actividad biológica The activity is determined by the dose-dependent proliferation of FDC-P1 cells. The expected ED50 for this effect is 14-21ng/mL.
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína None
Sistema de expresión Escherichia coli expression system
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado