Learn More
Gibco™ Mouse FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Descripción
450-60-1MG will be provided as 10 x 100 μg (450-60-100UG). 450-60-250UG will be provided as multiple 50 μg (450-60-50UG) and 100 μg (450-60-100UG) vials. 450-60-500UG will be provided as 5 x 100 μg (450-60-100UG). Recombinant Murine KGF (FGF-7) is an 18.8 kDa protein consisting of 164 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P36363 |
| Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
| Formulación | protein with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 14178 |
| Peso molecular | 18.8 kDa |
| Nombre | Mouse FGF-7 (KGF) |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli |
| Estado normativo | RUO |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
| Mostrar más |