Learn More
Gibco™ Mouse FGF-7 (KGF) Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17854373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 μg
100 μg
10 μg
2,5 x 100 μg
2 μg
5 x 100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
paquete de 2
paquete de 5
17854373 5 x 100 μg 500 microgramos
17863853 100 μg 100 microgramos
17884563 10 μg 10 microgramos
30089081 5 x 100 μg paquete de 5
30088065 2,5 x 100 μg paquete de 2
17844123 10 x 100 μg 1 miligramo
17824433 2,5 x 100 μg 250 microgramos
17893983 2 μg 2 microgramos
17883923 50 μg 50 microgramos
9 options
Código de producto. 17854373
Marca: Gibco™ 45060500UG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
450-60-1MG will be provided as 10 x 100 μg (450-60-100UG). 450-60-250UG will be provided as multiple 50 μg (450-60-50UG) and 100 μg (450-60-100UG) vials. 450-60-500UG will be provided as 5 x 100 μg (450-60-100UG). Recombinant Murine KGF (FGF-7) is an 18.8 kDa protein consisting of 164 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation and cell differentiation. Required for normal branching morphogenesis. Growth factor active on keratinocytes. Possible major paracrine effector of normal epithelial cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P36363
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 14178
Peso molecular 18.8
Nombre Mouse FGF-7 (KGF)
Cantidad 5 x 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen Fgf7; FGF-7; Fibroblast growth factor 7; HBGF-7; Heparin-binding growth factor 7; keratinocyte growth factor; Kgf
Símbolo de gen FGF7
Reactividad específica Mouse
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia CNDMSPEQTA TSVNCSSPER HTRSYDYMEG GDIRVRRLFC RTQWYLRIDK RGKVKGTQEM KNSYNIMEIR TVAVGIVAIK GVESEYYLAM NKEGKLYAKK ECNEDCNFKE LILENHYNTY ASAKWTHSGG EMFVALNQKG IPVKGKKTKK EQKTAHFLPM AIT
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.