missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse CXCL2 (MIP-2) Recombinant Protein

Código de producto. p-7220367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17606675 10 μg 10 microgramos
17616675 25 μg 25 microgramos
17626675 100 μg 100 microgramos
17636675 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17606675

Marca: Invitrogen™ RP87876

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

E. coli Recombinant Protein

Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10889
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación PBS with no preservative
ID de gen (Entrez) 20310
Peso molecular 7.8 kD
Nombre Mouse CXCL2 (aa 28-100)
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2 A; Cinc3; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; C-X-C motif chemokine ligand 2; CXCL; Cxcl2; cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO ß; GRO2; GRO2 oncogene; GROB; GRObeta; Gro-beta; GRO-beta(5-73); GRO-beta-T; Growth-regulated protein beta; GROß; Hematopoietic synergistic factor; HSF; Macrophage inflammatory protein 2; macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; MGSA-b; MIP 2 A; MIP 2 alpha; MIP 2 A; Mip2; MIP-2; MIP2 a; MIP2 a; MIP2A; MIP-2 A; MIP2-alpha; SB-251353; Scyb; SCYB2; small inducible cytokine subfamily, member 2
Símbolo de gen Cxcl2
Reactividad específica Mouse
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.