Learn More
Invitrogen™ Mouse CXCL2 (MIP-2) Recombinant Protein
Código de producto. 17606675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
17606675 10 μg 10 microgramos
17616675 25 μg 25 microgramos
17626675 100 μg 100 microgramos
17636675 500 μg 500 microgramos
4 options
Código de producto. 17606675
Marca: Invitrogen™ RP87876
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
E. coli Recombinant Protein
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10889
Concentración 200 μg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Western Blot
Formulación PBS with no preservative
ID de gen (Entrez) 20310
Peso molecular 7.8 kD
Nombre Mouse CXCL2 (aa 28-100)
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas 0.01 ng/ μg cytokine
Alias de gen C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2 A; Cinc3; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; C-X-C motif chemokine ligand 2; CXCL; Cxcl2; cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO ß; GRO2; GRO2 oncogene; GROB; GRObeta; Gro-beta; GRO-beta(5-73); GRO-beta-T; Growth-regulated protein beta; GROß; Hematopoietic synergistic factor; HSF; Macrophage inflammatory protein 2; macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; MGSA-b; MIP 2 A; MIP 2 alpha; MIP 2 A; Mip2; MIP-2; MIP2 a; MIP2 a; MIP2A; MIP-2 A; MIP2-alpha; SB-251353; Scyb; SCYB2; small inducible cytokine subfamily, member 2
Símbolo de gen Cxcl2
Reactividad específica Mouse
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >95%