missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Mouse CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17860073
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17860073

Marca: Gibco™ 25015250UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Murine MIP-2 is a 7.8 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10889
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 20310
Peso molecular 7.8 kDa
Nombre Mouse CXCL2 (GRO beta)
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2 A; Cinc3; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; C-X-C motif chemokine ligand 2; CXCL; CXCL2; Cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO β; GRO2; GRO2 oncogene; GROb; GRObeta; gro-beta; GRO-beta(5-73); GRO-beta-T; Growth-regulated protein beta; GROβ; Hematopoietic synergistic factor; HSF; Macrophage inflammatory protein 2; macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; Mgsa-b; MIP 2 A; MIP 2 alpha; MIP 2 A; Mip2; MIP-2; MIP2 a; MIP2 a; MIP2A; MIP-2 A; MIP2-alpha; SB-251353; Scyb; Scyb2; small inducible cytokine subfamily, member 2
Nombre común CXCL2
Símbolo de gen Cxcl2
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract total human neutrophils using a concentration range of 1.0-10.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado