missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Complement Component C5a Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
209.00€ - 1680.00€
Especificaciones
| Antígeno | Complement Component C5a |
|---|---|
| Clon | 295108 |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.1-0.5 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18798879
![]() |
R&D Systems
MAB21501-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18788438
![]() |
R&D Systems
MAB21501-100 |
100 μg |
425.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18755579
![]() |
R&D Systems
MAB21501-500 |
500 μg |
1680.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Especificaciones
| Complement Component C5a | |
| Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.1-0.5 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| C5, C5A, HE | |
| Hc | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| 295108 | |
| Western Blot, Neutralization, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| P06684 | |
| 727 | |
| E. coli-derived recombinant mouse Complement Component C5a Asn679-Arg755 Accession # P06684 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse Complement Component C5a in Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse Complement Component C3d, recombinant human (rh) Complement Component C3a, or rhComplement Component C5a. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto