missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Complement Component C3aR Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
209.00€ - 461.00€
Especificaciones
| Antígeno | Complement Component C3aR |
|---|---|
| Clon | 620613 |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18741147
![]() |
R&D Systems
MAB10417-SP |
25 μg |
209.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18780227
![]() |
R&D Systems
MAB10417-100 |
100 μg |
461.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Complement Component C3aR Monoclonal specifically detects Complement Component C3aR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.Especificaciones
| Complement Component C3aR | |
| Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| AZ3B, AZ3BC3a anaphylatoxin chemotactic receptor, C3a-R, C3AR, C3AR1, C3ARcomplement component 3 receptor 1, C3R1, complement component 3a receptor 1, Complement Component C3a R, Complement Component C3aR, HNFAG09 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived transfected with mouse C3aR, Accession # O09047 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
| 620613 | |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| O09047 | |
| 719 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto