missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Rat IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (MARG2b-8), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 30228180 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30228180 0.25 mL 0.25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30228180 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268401R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG2b Heavy Chain
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MARG2b-8
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IR863 rat IgG2b myeloma protein
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.