missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Rabbit IgM (H+L) Secondary Antibody (NRBM), Novus Biologicals™

Código de producto. 18699176 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18699176 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18699176

Marca: Novus Biologicals NBP268467

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno IgM (H+L)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon NRBM
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rabbit IgM
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.