missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgM Heavy Chain Secondary Antibody (47.2.E9), DyLight 350, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
IgM Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgM Heavy Chain |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 47.2.E9 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified human IgM |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?