missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody (8A4), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 30230126 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30230126 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30230126

Marca: Novus Biologicals NBP268421UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 8A4
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human IgG polyclonal
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.