missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Human IgG F(ab) Secondary Antibody (4A11), Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 30230697 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30230697 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30230697

Marca: Novus Biologicals NB500467JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgG F(ab) Monoclonal antibody specifically detects IgG F(ab) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG F(ab)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4A11
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human IgG.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.