missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Human IgE Heavy Chain Secondary Antibody (E454 (5D5)), Novus Biologicals™

Código de producto. 18164723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18164723 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18164723 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP268297200UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgE Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgE Heavy Chain in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgE
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon E454 (5D5)
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen IgE, immunoglobulin heavy constant epsilon
Símbolos de los genes IGHE
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Immunoglobulin E from human serum
Cantidad 200 μg
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
ID de gen (Entrez) 3497
Especificidad de la prueba Mouse anti Human IgE antibody, clone E454 (5D5), recognizes human immunoglobulin E heavy chains, binding to an epitope expressed on the Ce2 domain.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.