Learn More
Mouse anti-Bovine IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (IL-A60), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30229542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30229542 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30229542
Marca: Novus Biologicals NBP268415PCP
Mouse Monoclonal Antibody
IgG1 Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG1 Heavy Chain in Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG1 Heavy Chain
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon IL-A60
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified bovine immunoglobulin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1