Learn More
Motilin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18634477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18634477 25 μL 25 microlitros
18669908 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18634477
Marca: Novus Biologicals NBP24960025ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Motilin Polyclonal antibody specifically detects Motilin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Motilin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen MGC138519, motilin, prepromotilin, promotilin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: AFVPIFTYGELQRMQEKERNKGQKKSLSVWQRSGEEGPVDPAEPIREEEN
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4295
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG