missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOSC2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18136751 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18136751 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18136751

Marca: Novus Biologicals NBP219381

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MOSC2 Polyclonal specifically detects MOSC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MOSC2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q969Z3
Alias de gen FLJ20605, MOCO sulphurase C-terminal domain containing 2, MOSC domain-containing protein 2, mitochondrial, RP11-270A6.1
Símbolos de los genes 43161
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MOSC2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 38 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54996
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.