Learn More
Mosapride citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16424287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16424287 50 mg 50 miligramos
16438398 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16424287
Marca: Medchem Express HYB0189A
MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H33ClFN3O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 614.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.02
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation