missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human MORN1
The MORN1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
The MORN1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 79906 |
| Especie | Human |
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Competition |
| Símbolo de gen | MORN1 |
| Tipo de etiqueta | Unconjugated |
| Peso molecular | 32 kDa |
| Cantidad | 100 μl |
| Estado normativo | RUO |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?