Learn More
Solución salina tamponada con MOPS (5X), pH 7,5, Thermo Scientific™
51.80€
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H15NO4S |
Peso molecular (g/mol) | 209.26 |
Número MDL | MFCD00006183 |
Clave InChI | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
Nombre IUPAC | 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15414189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61616.AK |
250 mL |
51.80€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
70807 | |
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico |
Especificaciones
MOPS-buffered saline | |
5X | |
Líquida | |
MFCD00006183 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
1132-61-2 | |
7.5 | |
C7H15NO4S | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico | |
70807 |
Seguridad y manipulación
H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes