Learn More
Monomethyl auristatin F (MMAF) Antibody (01), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200087457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30116222 100 μg 100 microgramos
30113564 20 μg 20 microgramos
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30116222
Marca: Novus Biologicals NBP331975100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
Monomethyl auristatin F (MMAF) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin F (MMAF) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno Monomethyl auristatin F (MMAF)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen 745017-94-1, mafodotin, MMAF (GMP)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with Monomethyl auristatin F (MMAF) conjugated to BSA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.