Learn More
Monomethyl auristatin E (MMAE) Antibody (08), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00€ - 452.00€
Especificaciones
| Antígeno | Monomethyl auristatin E (MMAE) |
|---|---|
| Clon | 08 |
| Dilución | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30116704
|
Novus Biologicals
NBP3-31974-100ug |
100 μg |
452.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30115289
|
Novus Biologicals
NBP3-31974-20ug |
20 μg |
214.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Monomethyl auristatin E (MMAE) Monoclonal antibody specifically detects Monomethyl auristatin E (MMAE) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| Monomethyl auristatin E (MMAE) | |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with Monomethyl auristatin E (MMAE) conjugated to BSA | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 08 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Non-species specific | |
| 474645-27-7, Monomethyl auristatin E (GMP), vedotin | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |