Learn More
Cytiva Mono S PC, columnas preempaquetadas con MonoBeads™
Código de producto. 11344242 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100mm
100 mm
Presión máxima:
40bar
50bar
Material:
PEEK
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11344242
Marca: Cytiva 17516901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice columnas de precisión mono Q o S para separaciones de intercambio iónico de alta resolución, sensibles y rápidas de biomoléculas a escala micropreparativa. Mono Q o S PC Cytiva Life Sciences™, columnas preempaquetadas con MonoBeads™ alcanzan la máxima resolución gracias a la eficiencia de partículas pequeñas, perfectamente esféricas monodispersas.
  • Máxima resolución obtenida de la eficiencia de pequeñas partículas esféricas, envasadas de forma óptima.
  • Las partículas se acoplan a intercambiadores de iones Q o S con excelentes sensibilidades.
  • Compatible con sistemas LC de alto rendimiento.
  • Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico.
  • Las columnas de tricornio están optimizadas para el paso de pulido cuando están altas se requiere pureza.
  • Las columnas PC 1,6/5 son excelentes para la micropurificación de subnanograma a cantidades de microgramos de muestra en sistemas de LC de alto rendimiento.
  • Mono Q: capacidad iónica de 0,27 a 0,37 mmol Cl-/ml
  • Mono S: Capacidad iónica de 0,12 a 0,15 mmol Cl-/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico
Tipo de producto Columna de intercambio de iones Mono S
Volumen del lecho 8 ml
Diámetro interior (imperial) 0,39 in
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Cantidad Unidad
Altura (imperial) 4 pulg
Altura (métrico) 100mm
Caudal de 2 a 6 ml/min
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de ligando O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-SO3
Presión máxima 40bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 10 μm
Tipo de soporte Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Mono S Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Pulido a pequeña escala en la purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas cuando se requiere alta pureza