Descripción
- Máxima resolución obtenida de la eficiencia de pequeñas partículas esféricas, envasadas de forma óptima.
- Las partículas se acoplan a intercambiadores de iones Q o S con excelentes sensibilidades.
- Compatible con sistemas LC de alto rendimiento.
- Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico.
- Las columnas de tricornio están optimizadas para el paso de pulido cuando están altas se requiere pureza.
- Las columnas PC 1,6/5 son excelentes para la micropurificación de subnanograma a cantidades de microgramos de muestra en sistemas de LC de alto rendimiento.
- Mono Q: capacidad iónica de 0,27 a 0,37 mmol Cl-/ml
- Mono S: Capacidad iónica de 0,12 a 0,15 mmol Cl-/ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico |
| Tipo de producto | Columna de intercambio de iones Mono S PC |
| Volumen del lecho | 0,1 ml |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6mm |
| Cantidad | Unidad |
| Altura (imperial) | 1,96 in |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Caudal | De 0,01 a 0,4 ml/min |
| Material | Vidrio |
| Mostrar más |