Learn More
Cytiva Mono Q PC, columnas preempaquetadas con MonoBeads™
Código de producto. 10511280 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
Material:
PEEK
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Presión máxima:
40bar
50bar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Material Presión máxima unitSize
10511280 50 mm Vidrio de borosilicato 40bar 1 PCS
10126094 50 mm Vidrio 50bar cada uno
10146194 100 mm PEEK 40bar cada uno
10402035 100 mm Vidrio de borosilicato 40bar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10511280 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 17516601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilice columnas de precisión mono Q o S para separaciones de intercambio iónico de alta resolución, sensibles y rápidas de biomoléculas a escala micropreparativa. Mono Q o S PC Cytiva Life Sciences™, columnas preempaquetadas con MonoBeads™ alcanzan la máxima resolución gracias a la eficiencia de partículas pequeñas, perfectamente esféricas monodispersas.
  • Máxima resolución obtenida de la eficiencia de pequeñas partículas esféricas, envasadas de forma óptima.
  • Las partículas se acoplan a intercambiadores de iones Q o S con excelentes sensibilidades.
  • Compatible con sistemas LC de alto rendimiento.
  • Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico.
  • Las columnas de tricornio están optimizadas para el paso de pulido cuando están altas se requiere pureza.
  • Las columnas PC 1,6/5 son excelentes para la micropurificación de subnanograma a cantidades de microgramos de muestra en sistemas de LC de alto rendimiento.
  • Mono Q: capacidad iónica de 0,27 a 0,37 mmol Cl-/ml
  • Mono S: Capacidad iónica de 0,12 a 0,15 mmol Cl-/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tampón Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico
Tipo de producto Columna de intercambio de iones Mono Q
Volumen del lecho 1 ml
Diámetro interior (imperial) 0,19 in
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Cantidad Unidad
Altura (imperial) 1,96 in
Altura (métrico) 50 mm
Caudal De 0,05 a 3 ml/min
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de ligando O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Presión máxima 40bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 10 μm
Tipo de soporte Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Mono Q Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Pulido a pequeña escala en la purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas cuando se requiere alta pureza
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Mono Q 5/50 GL
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol