Learn More
Cytiva Mono Q PC, columnas preempaquetadas con MonoBeads™
Código de producto. 10146194 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
100 mm
Material:
PEEK
Vidrio
Vidrio de borosilicato
Presión máxima:
40bar
50bar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10146194
Marca: Cytiva 17517901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Utilice columnas de precisión mono Q o S para separaciones de intercambio iónico de alta resolución, sensibles y rápidas de biomoléculas a escala micropreparativa. Mono Q o S PC Cytiva Life Sciences™, columnas preempaquetadas con MonoBeads™ alcanzan la máxima resolución gracias a la eficiencia de partículas pequeñas, perfectamente esféricas monodispersas.
  • Máxima resolución obtenida de la eficiencia de pequeñas partículas esféricas, envasadas de forma óptima.
  • Las partículas se acoplan a intercambiadores de iones Q o S con excelentes sensibilidades.
  • Compatible con sistemas LC de alto rendimiento.
  • Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico.
  • Las columnas de tricornio están optimizadas para el paso de pulido cuando están altas se requiere pureza.
  • Las columnas PC 1,6/5 son excelentes para la micropurificación de subnanograma a cantidades de microgramos de muestra en sistemas de LC de alto rendimiento.
  • Mono Q: capacidad iónica de 0,27 a 0,37 mmol Cl-/ml
  • Mono S: Capacidad iónica de 0,12 a 0,15 mmol Cl-/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Todos los tampones comunes excepto los agentes reactivos y oxidantes de alta concentración, DMSO, DMF y ácido fórmico
Tipo de producto Columna de intercambio de iones Mono Q
Volumen del lecho 1.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,18 in
Diámetro interior (métrico) 4,6mm
Cantidad Unidad
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal De 0,05 a 3 ml/min
Material PEEK
Tipo de ligando O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3
Presión máxima 40bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 10 μm
Tipo de soporte Gránulo de poliestireno/divinilbenceno poroso monodisperso
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Mono Q Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Pulido a pequeña escala en la purificación de proteínas, péptidos y otras biomoléculas cuando se requiere alta pureza