Learn More
Monkeypox Virus I1L Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30281360 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281360 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281360 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343764JF525
Rabbit Polyclonal Antibody
Monkeypox Virus I1L Polyclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus I1L in Virus samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Monkeypox Virus I1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus I1L (Met1-Glu312)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG