missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monkeypox Virus A29L Antibody (0027), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593408 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593408 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318270MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Monkeypox Virus A29L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29L in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Monkeypox Virus A29L
Aplicaciones Western Blot, ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 0027
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, ELISA, ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Monkeypox Virus A29L Protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.