Learn More
Monkeypox Virus A29L Antibody (0017), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18565325 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18565325 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18565325
Marca: Novus Biologicals NBP318269MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
Monkeypox Virus A29L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29L in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Monkeypox Virus A29L
Aplicaciones Western Blot, ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 0017
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Monkeypox Virus (MPXV) A29 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1