missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monkeypox Virus A29 Antibody (0025), DyLight 488 , Novus Biologicals™

Código de producto. 18588308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588308 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588308 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318813G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Monkeypox Virus A29 Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Monkeypox Virus A29
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 0025
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This product is a recombinant monoclonal antibody made to recombinant Monkeypox Virus A29 Protein expressed from HEK293 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.