Learn More
Alambre de molibdeno, 0,025 mm de diámetro, duro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Molybdenum wire |
Nombre de nota | 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard |
CAS | 7439-98-7 |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula molecular | Mo |
Número MDL | MFCD00003465 |
Cantidad | 250 m |
Sinónimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
Clave InChI | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Mo] |