Learn More
Invitrogen™ PeppermintStick™ Phosphoprotein Molecular Weight Standards
El peso molecular oscila entre 14,400 y 116,250
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Estándar de peso molecular de fosfoproteínas |
---|---|
Tipo de sistema | SDS-PÁGINA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10267432
|
Invitrogen™
P27167 |
40 μl |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10358242
|
Invitrogen™
P33350 |
400 μl |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Los patrones de peso molecular de la fosfoproteína PeppermintStick™ son una mezcla de proteínas fosforiladas y no fosforiladas. La separación por electroforesis en gel de poliacrilamida resuelve la mezcla estándar en dos bandas de proteínas fosforiladas y cuatro no fosforiladas.
- Sistema: SDS-PÁGINA
- Tipo de tinción: Sin teñir
- Listo para cargar: No
- Compatibilidad del gel: Geles NuPAGE™ Tris-acetato,geles Novex™tricina, geles NuPAGE™ Bis-Tris,geles Novex™Tris-glicina, geles SDS-PAGE
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Estándar de peso molecular de fosfoproteínas | |
SDS-PÁGINA |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.