Learn More
Invitrogen™ ATTO-TAG™ CBQCA Derivatization Reagent (CBQCA; 3-(4-Carboxybenzoyl)quinoline-2-Carboxaldehyde)
Reacciona específicamente con aminas primarias para formar conjugados que pueden analizarse por métodos electrofórticos o cromatográficos
Marca: Invitrogen™ A6222
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- La alta sensibilidad, la no necesidad de fondo y la excitabilidad de longitud de onda larga hacen que estos reactivos potenciales sean ideales para aplicaciones forenses, de investigación y de diagnóstico
- Los productos resultantes de CBQCA tienen un máximo de excitación de 450 nm o se ajusta a la línea espectral 442 nm del láser de He-Cd
- Con una emisión máxima de aprox. 550 nm
- En la electroforesis de zona capilar (CZE), la sensibilidad de detección de conjugados ATTO-TAG CBQCA debe estar a nivel de atomoles (10-18 moles)
Detección de aniones, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes de geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. | |
Aldehído | |
Maciza | |
10 mg | |
Amina primaria | |
ATTO-TAG CBQCA |
Amina | |
Temperatura ambiente | |
ATTO-TAG™ | |
Viabilidad celular, proliferación y función; electroforesis de proteínas y Western blot | |
Reactivo de derivatización |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.