Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntas no estériles
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta en todo momento, con puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Las puntas de retención baja proporcionan el máximo volumen de la muestra y se utilizan con las pipetas Rainin™ LTS.
El sistema de recarga SoftFit-L es una oferta de productos completa de puntas de pipeta compatibles con los pipeteadores LTS™ fabricados por Rainin Instrument, LLC. Diseñado como respuesta a las solicitudes de los clientes, este sistema exclusivo proporciona puntas de pipeta precargadas en insertos codificados por colores por tamaño de volumen con la opción de un paquete de recarga fácil de usar «a presión».“” Elija puntas estériles o no estériles, en cinco tamaños de volumen, con o sin nuestra exclusiva tecnología de baja retención. Las puntas SoftFit también están disponibles con la barrera patentada ART™ de MBP; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Ventajas
- La tapa rebajada permite apilar recargas y gradillas
- Funda de recarga a presión fácil y de usar y exclusiva
- Funcionamiento sencillo con una sola mano del cierre de bloqueo. Las placas de punta de pipeta se fijan de forma segura en gradillas pero resultan fáciles de retirar
- Los números de pieza y lote están impresos en cada inserto para una trazabilidad completa
- El diseño resistente evita las deformaciones y la flexión
- Los orificios rebajados estabilizan las puntas de pipeta en aplicaciones multicanal
- Componentes totalmente reciclables
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20 L, sin filtro, no estéril, recarga |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | 20 |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 4,86 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Recarga |
| Mostrar más |