Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntas no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11595494
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
11595494 20 μL Estéril paquete de 960
11575474 20 μL No estéril paquete de 960
11585474 200 μL No estéril paquete de 960
11515484 300 μl No estéril paquete de 960
11535484 1000 μL No estéril paquete de 768
11555484 1200 μL No estéril paquete de 768
11535504 300 μl Estéril paquete de 960
11515504 200 μL Estéril paquete de 960
11555504 1000 μL Estéril paquete de 768
9 options
Código de producto. 11595494
Marca: Thermo Scientific™ 372105RI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de la pipeta con estas puntas de pipeta de retención baja que proporcionan el máximo volumen de muestra.
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta en todo momento, con puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Las puntas de retención baja proporcionan el máximo volumen de la muestra y se utilizan con las pipetas Rainin™ LTS.
  • Las torres de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento
  • Compatible con gradillas vacías SoftFit L.
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 20 L, sin filtro, estéril, recarga
Volumen (métrico) 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 20
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 4,86 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Universal
Código de color Rojo
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L