Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Molecular BioProducts™ SoftFit-L Reload™: Puntas no estériles
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera de su pipeta en todo momento, con puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit L™.Las puntas de retención baja proporcionan el máximo volumen de la muestra y se utilizan con las pipetas Rainin™ LTS.
- Las torres de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento
- Compatible con gradillas vacías SoftFit L.
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 200 L, sin filtro, no estéril, recarga |
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | 200 L |
| Longitud (imperial) | 1,97 in |
| Longitud (métrico) | 5,00 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Recarga |
| Mostrar más |