Learn More
Thermo Scientific™ Tubos para centrífuga con tapón a presión planos Molecular BioProducts
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Color:
Naranja
Surtido
Verde
Esterilidad:
Estéril
Capacidad (métrico):
0.6mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10000
Descripción
- Con tapón plano
- Sin áreas mate ni graduaciones
- Certificado de ausencia de ARNasa/ADNasa, ARN/ADN, ATP y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Plano |
| Certificaciones/conformidad | ARNasa, ADNasa, ARN, ADN, ATP, libre de pirógenos |
| Capacidad (métrico) | 0.6mL |
| Color | Naranja |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Tapón plano |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Plano |