Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Molecular BioProducts™ HLT Ergo-F
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12924077 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12924077 200 μl paquete de 960
1 options
Código de producto. 12924077
Marca: Thermo Scientific™ 3812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con pipeteadores Finnpipette Focus y digitales
  • Las puntas ergonómicas reducen las lesiones por movimientos repetitivos
  • Cierres seguros y uniformes
  • Menos fuerza de eyección
  • También disponibles en polímero de baja retención
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
Esterilidad No estéril
Formato Gradilla
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Finnpipette Focus, Digital Pipette
Línea de productos Molecular BioProducts™ HLT Ergo-F