missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MOG Monoclonal antibody specifically detects MOG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MOG |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2852 |
| Conjugado | DyLight 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | MGC26137, MOG Ig-AluB, MOGIG2, myelin oligodendrocyte glycoprotein, myelin-oligodendrocyte glycoprotein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16653, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?