missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moesin Antibody (MSN/493), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18761230 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18761230 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18761230

Marca: Novus Biologicals NBP247917MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Moesin Monoclonal antibody specifically detects Moesin in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Moesin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MSN/493
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Membrane-organizing extension spike protein, moesin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Moesin protein (Uniprot: P26038)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4478
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.