missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moesin Antibody (MSN/493), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18711381 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 488
Código de producto.
18711381 0.1 mL, Alexa Fluor 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18711381

Marca: Novus Biologicals NBP247917AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Moesin Monoclonal antibody specifically detects Moesin in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Moesin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MSN/493
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Membrane-organizing extension spike protein, moesin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Moesin protein (Uniprot: P26038)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4478
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.