Learn More
Moesin Antibody (MSN/492), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18733323 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18733323 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18733323
Marca: Novus Biologicals NBP247916AF488
Mouse Monoclonal Antibody
Moesin Monoclonal antibody specifically detects Moesin in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Moesin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MSN/492
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Membrane-organizing extension spike protein, moesin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Moesin protein (Uniprot: P26038 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4478
Especies diana Human, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ