Learn More
OHAUS™ Bloque de módulos para viales
El bloque de módulos OHAUS™ para viales cuenta con un estrecho contacto de tubos a paredes que permite una máxima retención de calor y está disponible con o sin un termómetro.
Marca: OHAUS™ 30400188
138.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los accesorios del calentador de bloque incluyen bloques modulares para acomodar casi cualquier muestra
- Los bloques modulares tienen un contacto estrecho de tubos a paredes, lo que permite un máximo retención de calor
- La mayoría de los bloques disponen de un termómetro para medir la temperatura del bloque
- Las cubiertas de baja temperatura ayudan a reducir el flujo de aire para estabilidad de temperatura adicional
Especificaciones
Bloque de módulos para viales 25 mm | |
Aluminio anodizado | |
Bloque | |
1 bloque | |
45 mm |
Viales de 35 mm | |
8 | |
Con termómetro para pocillos | |
25 mm | |
25,8 mm |
Título del producto
OHAUS™ Bloque de módulos para viales > Admite: Viales de 8 x 35 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido