Learn More
Plas Labs™ Caja seca de nitrógeno modelo 850
Código de producto. 11897112
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
89 cm
Fondo interior (métrico):
71 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Fondo interior (métrico) unitSize
11897112 89 cm 71 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11897112
Marca: Plas Labs™ 850NBEXP
Includes
Guantes ambidiestros de hypalon blancos
El diseño de cámara cerrada de la caja seca de nitrógeno Plas Lab modelo 850 es ideal para trabajar en atmósferas de gas inerte, como argón, nitrógeno o plasma.
Unidad compacta, portátil, ligera y fácilmente movible; disponible en opciones de estación única o multiestación.
  • Parte superior de acrílico transparente, formada de una pieza
  • Fondo blanco termoestable moldeado a juego
  • Controles iluminados
  • Sistema de luz fluorescente brillante
  • Guantes ambidiestros Hypalon™ blancos
  • El panel de visualización inclinado frontal minimiza el deslumbramiento
  • Todas las abrazaderas son ajustables para compensar el desgaste
  • Cuatro válvulas de llave de paso esmerilada para purga
Tren de secado y cámara de transferencia
  • Dos bombas de presión de vacío, una para la cámara de transferencia y el tren de secado
  • El tren de secado incluye recipientes de policarbonato que contienen DesiSphere™
  • Las desconexiones rápidas autosellantes permiten al operario cambiar el tren de secado sin perturbar la atmósfera interna
  • La cámara de transferencia es de 30,5 L. x 28 cm de D.I. (12 L. x 11 pulg)
  • Indicador de vacío ajustable en la cámara de transferencia
Información de órdenes
Requisitos eléctricos: 120V/60 Hz
Certifications
La regleta de tomas eléctricas múltiples de calidad hospitalaria está incluida en la lista de UL y aprobada por CSA.
Especificaciones
Tipo de producto Caja de guantes
Certificaciones/conformidad UL, CSA, CE
Fondo (imperial) 35 in
Fondo interior (imperial) 28 in
Fondo (métrico) 89 cm
Fondo interior (métrico) 71 cm
Altura (imperial) 38 in
Altura (imperial) interior 26 in
Altura (métrico) 97 cm
Incluye 2 puertos para guantes, guantes Hypalon™ ambidiestros blancos, cámara de transferencia de 30,5 L. x 28 cm de D.I. (12 L. x 11 pulg)
Tensión 120 V
Volumen (imperial) 17,3 pies cúb.
Anchura (imperial) 55 in
Anchura (imperial) interior 41 in
Anchura (métrico) 140 cm
Anchura (métrico) interior 104 cm