Learn More
MOBP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200039233 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18404821 25 μL 25 microlitros
18243686 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18404821
Marca: Novus Biologicals NBP18943025ul
Rabbit Polyclonal Antibody
MOBP Polyclonal specifically detects MOBP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MOBP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q13875
Alias de gen MGC87379, myelin-associated oligodendrocyte basic protein
Símbolos de los genes MOBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SQKPAKEGPRLSKNQKYSEHFSIHCCPPFTFLNSKKEIVDRKYSICKSGCFYQKKEEDWICCACQKTR
Peso molecular del antígeno 21 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4336
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only