Learn More
MOBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18672512 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18672512 0.02 mL 0.02 ml
18661012 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18672512
Marca: Novus Biologicals NBP2942390.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
MOBP Polyclonal antibody specifically detects MOBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MOBP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC87379, myelin-associated oligodendrocyte basic protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human MOBP (NP_891980.1). MSQKPAKEGPRLSKNQKYSEHFSIHCCPPFTFLNSKKEIVDRKYSICKSGCFYQKKEEDWICCACQKTRL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4336
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG